Stampa…
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethanone
PC7322-10G PC7322-1G PC7322-5G
APOSPC7322-10GEA 230 EUR
APOSPC7322-10G APOSPC7322-1G APOSPC7322-5G
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉FO₂
Peso molecolare: 168,17 g/mol
Punto di fusione: 51…53 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272135
CAS Number: 64287-19-0