2,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₃F₆N Punto di ebollizione: 194 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094423 CAS Number: 51012-27-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |