Stampa…
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 EUR
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane 99%
1-Amino-2,2,2-trifluoroethane
Formula: C₂H₄F₃N
Peso molecolare: 99,06 g/mol
Punto di ebollizione: 36…38 °C
Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –16 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008132
CAS Number: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II