Stampa…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 58.2 EUR
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₄F₆O
Peso molecolare: 242,12 g/mol
Punto di ebollizione: 137 °C
Densità: 1,468 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00674087
CAS Number: 395-64-2