Stampa…
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7317-5G PC7317-1G PC7317-250MG PC7317-25G
APOSPC7317-5GEA 134 EUR
APOSPC7317-5G APOSPC7317-1G APOSPC7317-250MG APOSPC7317-25G
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride 98%
4,4-Difluorocyclohexylamine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClF₂N
Punto di fusione: 106…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246881
CAS Number: 675112-70-6