Stampa…
2,2,2-Trifluoroetanolo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
PC7310-1KG PC7310-2.5KG PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA 95.7 EUR
APOSPC7310-1KG APOSPC7310-2.5KG APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluoroetanolo 99%
2,2,2-Trifluoroetanolo
Formula: C₂H₃F₃O
Punto di ebollizione: 74…75 °C
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 29 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004672
CAS Number: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III