Stampa…
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
PC7306-100MG PC7306-25MG
APOSPC7306-100MGEA 488 EUR
APOSPC7306-100MG APOSPC7306-25MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
A substrate of hexokinase isozymes.
Formula: C₆H₁₁FO₅
Peso molecolare: 182,15 g/mol
Punto di fusione: 170…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00077527
CAS Number: 29702-43-0