Stampa…
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethanesulphonyl chloride, (2,2,2-Trifluoroethyl)sulphonyl chloride
PC7304-1G PC7304-10G PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA 75.7 EUR
APOSPC7304-1G APOSPC7304-10G APOSPC7304-5G
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 97%
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride
Formula: C₂H₂ClF₃O₂S
Peso molecolare: 182,55 g/mol
Punto di ebollizione: 140…141 °C
Densità: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007458
CAS Number: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8,II