Stampa…
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7297-1G PC7297-5G
APOSPC7297-1GEA 40.6 EUR
APOSPC7297-1G APOSPC7297-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₈H₃F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660253
CAS Number: 886501-14-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III