Stampa…
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7296-25G PC7296-5G PC7296-1G PC7296-100G
APOSPC7296-25GEA 203 EUR
APOSPC7296-25G APOSPC7296-5G APOSPC7296-1G APOSPC7296-100G
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane 98%
1,1,1-Trifluoro-2,3-epoxypropane
Formula: C₃H₃F₃O
Punto di ebollizione: 39,1…39.3 °C/748mmHg
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –25 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041506
CAS Number: 359-41-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,II