Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 40.8 EUR
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,02 g/mol
Punto di fusione: 133…135 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412186
CAS Number: 328-67-6