4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7292-1G
PC7292-25G
PC7292-5G
APOSPC7292-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7292-1G
APOSPC7292-25G
APOSPC7292-5G
4,4,4-Trifluorobutyric acid 98%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Formula:
C₄H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 166…167 °C Punto di fusione: 25…32 °C Flash Pt: 96,1 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00077604 CAS Number: 406-93-9 UN: 3261 ADR: 8,II |