Stampa…
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4,4-Trifluorocrotyl alcohol
PC7291L-1G PC7291L-5G PC7291L-250MG
APOSPC7291L-1GEA 43.7 EUR
APOSPC7291L-1G APOSPC7291L-5G APOSPC7291L-250MG
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol 95%
4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
Formula: C₄H₅F₃O
Peso molecolare: 126,08 g/mol
Punto di ebollizione: 118,5 °C/630mmHg
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077603
CAS Number: 674-53-3
EINECS: 614-064-8
UN: 1987
ADR: 3,III