1,1,1-Trifluoro-2-butene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₅F₃ Punto di ebollizione: 17 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082625 CAS Number: 406-39-3 UN: 3161 ADR: 2.1, |