Stampa…
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7290-1G PC7290-5G
APOSPC7290-1GEA 72.7 EUR
APOSPC7290-1G APOSPC7290-5G
4,4,4-Trifluoro-2-butanone 97%
4,4,4-Trifluoro-2-butanone
Formula: C₄H₅F₃O
Peso molecolare: 126,08 g/mol
Punto di ebollizione: 95…96 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077601
CAS Number: 2366-70-3
UN: 1224
ADR: 3,III