Stampa…
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7289T-100G PC7289T-25G
APOSPC7289T-100GEA 496 EUR
APOSPC7289T-100G APOSPC7289T-25G
1,1,1-Trifluoro-2-butanone 95%
1,1,1-Trifluoro-2-butanone
Formula: C₄H₅F₃O
Punto di ebollizione: 44…45 °C
Densità: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –17 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190641
CAS Number: 381-88-4
UN: 1224
ADR: 3,II