Stampa…
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7289-25G PC7289-5G PC7289-1G
APOSPC7289-25GEA 290 EUR
APOSPC7289-25G APOSPC7289-5G APOSPC7289-1G
4,4,4-Trifluoro-1-butanol 97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formula: C₄H₇F₃O
Punto di ebollizione: 122…125 °C
Densità: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041483
CAS Number: 461-18-7
UN: 1987
ADR: 3,III