Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 277 EUR
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₃
Peso molecolare: 225,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061210
CAS Number: 151411-98-2
UN: 3265
ADR: 8,III