2,4,5-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrF₃ Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061209 CAS Number: 157911-56-3 UN: 3265 ADR: 8,II |