2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄BrF₃ Punto di ebollizione: 114 °C Densità: 1,718 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00061208 CAS Number: 151412-02-1 UN: 3265 ADR: 8,II |