Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7285N-1G PC7285N-5G PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7285N-1G APOSPC7285N-5G APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Formula: C₇H₄BrF₃
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061233
CAS Number: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,III