Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7285LH-1G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₃O
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Densità: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083527
CAS Number: 220227-37-2