Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7285LF-10G PC7285LF-25G
APOSPC7285LF-10GEA 55.1 EUR
APOSPC7285LF-10G APOSPC7285LF-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061207
CAS Number: 118289-07-9