Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 72.7 EUR
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₃O
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di ebollizione: 201…204 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061206
CAS Number: 144284-25-3