Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 115 EUR
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅F₃O
Peso molecolare: 162,11 g/mol
Punto di fusione: 29,6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083551
CAS Number: 144284-24-2