Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 20.5 EUR
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂ClF₃O
Peso molecolare: 194,54 g/mol
Punto di ebollizione: 167…168 °C
Densità: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070810
CAS Number: 79538-29-7
UN: 3265
ADR: 8,II