Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,5-trifluorobenzoylchloride
PC7285G-100G PC7285G-25G PC7285G-5G
APOSPC7285G-100GEA 179 EUR
APOSPC7285G-100G APOSPC7285G-25G APOSPC7285G-5G
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride 99%
2,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂ClF₃O
Peso molecolare: 194,54 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C/17mmHg
Densità: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061204
CAS Number: 88419-56-1
UN: 3265
ADR: 8,II