Stampa…
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7285C-25G PC7285C-50G PC7285C-5G
APOSPC7285C-25GEA 285 EUR
APOSPC7285C-25G APOSPC7285C-50G APOSPC7285C-5G
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,6-Trifluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₂ClF₃O
Peso molecolare: 194,54 g/mol
Punto di ebollizione: 180…182 °C
Densità: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061203
CAS Number: 189807-20-3
UN: 3265
ADR: 8,II