Stampa…
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7284T-25G PC7284T-5G PC7284T-10G
APOSPC7284T-25GEA 734 EUR
APOSPC7284T-25G APOSPC7284T-5G APOSPC7284T-10G
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene 97%
α,α,α,3,4,5-Hexafluorotoluene
Formula: C₇H₂F₆
Peso molecolare: 200,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153280
CAS Number: 80172-04-9