Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7284I-1G PC7284I-5G PC7284I-25G
APOSPC7284I-1GEA 29 EUR
APOSPC7284I-1G APOSPC7284I-5G APOSPC7284I-25G
3,4,5-Trifluorobenzophenone 97%
3,4,5-Trifluorobenzophenone
Formula: C₁₃H₇F₃O
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083525
CAS Number: 70028-88-5