Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 48.1 EUR
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₂O
Peso molecolare: 176,55 g/mol
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631443
CAS Number: 261762-39-4