Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 27.7 EUR
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C/10mmHg
Punto di fusione: 45…47 °C
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074948
CAS Number: 134227-45-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III