Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 155 EUR
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 179 °C
Punto di fusione: 55…63 °C
Flash Pt: 92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042399
CAS Number: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III