Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 200 EUR
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 168…170 °C
Densità: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013289
CAS Number: 98349-22-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III