Stampa…
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7283F-25G PC7283F-5G PC7283F-1G
APOSPC7283F-25GEA 105 EUR
APOSPC7283F-25G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-1G
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 179 °C
Densità: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012287
CAS Number: 136514-17-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III