Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7283D-100G PC7283D-25G PC7283D-5G
APOSPC7283D-100GEA 78.6 EUR
APOSPC7283D-100G APOSPC7283D-25G APOSPC7283D-5G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
Formula: C₇H₂F₃N
Peso molecolare: 157,09 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C/100mmHg
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013288
CAS Number: 143879-80-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III