3,4,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃F₃O₂ Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074962 CAS Number: 121602-93-5 |