Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 59.7 EUR
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₂
Peso molecolare: 176,09 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042398
CAS Number: 28314-80-9