Stampa…
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 50.9 EUR
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₂
Punto di fusione: 98…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013306
CAS Number: 446-17-3