Stampa…
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 302 EUR
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
2,3,6-Trifluorobenzoic acid 98%
2,3,6-Trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₂
Punto di fusione: 130…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002409
CAS Number: 2358-29-4