Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₃O₂
Peso molecolare: 176.09 g/mol
Punto di ebollizione: 237
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061232
CAS Number: 61079-72-9