Stampa…
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 59.7 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂ClF₃O₂S
Peso molecolare: 230,59 g/mol
Punto di ebollizione: 234…246 °C
Densità: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00102573
CAS Number: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II