Stampa…
1,3,5-Trifluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 164 EUR
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorobenzene 98%
1,3,5-Trifluorobenzene
Formula: C₆H₃F₃
Peso molecolare: 132,09 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C
Punto di fusione: –5,5 °C
Densità: 1,277 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000333
CAS Number: 372-38-3
EINECS: 206-751-2
UN: 2387
ADR: 3,II