Stampa…
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 87.3 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₉BF₂O₃
Punto di fusione: 76…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369735
CAS Number: 849062-00-6