Stampa…
1,2,4-Trifluorobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7270-100G PC7270-25G PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA 40.8 EUR
APOSPC7270-100G APOSPC7270-25G APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorobenzene 99%
1,2,4-Trifluorobenzene
Formula: C₆H₃F₃
Peso molecolare: 132,09 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C
Densità: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000305
CAS Number: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 1993
ADR: 3,II