Stampa…
1,2,3-Trifluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7269-100G PC7269-25G
APOSPC7269-100GEA 78.6 EUR
APOSPC7269-100G APOSPC7269-25G
1,2,3-Trifluorobenzene
1,2,3-Trifluorobenzene
Formula: C₆H₃F₃
Peso molecolare: 132,09 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012013
CAS Number: 1489-53-8
UN: 1993
ADR: 3,II