Stampa…
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 224 EUR
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09258737
CAS Number: 874289-15-3