Stampa…
3,4,5-Trifluorobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 403 EUR
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Formula: C₇H₄F₃NO
Peso molecolare: 175,11 g/mol
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00083524
CAS Number: 78324-75-1