Stampa…
2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7265X-10G PC7265X-5G
APOSPC7265X-10GEA 109 EUR
APOSPC7265X-10G APOSPC7265X-5G
2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
2,4,6-Trifluorobenzamide
Formula: C₇H₄F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061199
CAS Number: 82019-50-9