2,3,4-Trifluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄F₃NO Punto di fusione: 127…129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061265 CAS Number: 207919-09-3 |